1,4-Diisocyanatobutan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetramethylendiisocyanat
314380010 314380050 314380250
ACRO314380010EA 79.8 EUR
ACRO314380010 ACRO314380050 ACRO314380250
1,4-Diisocyanatobutan 97%
1,4-Diisocyanatobutan
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140.14 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 185…187 °C
Dichte: 1.1 g/cm³
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075559
CAS-Nummer: 4538-37-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %