1,6-Diisocyanatohexan 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexamethylen-1,6-diisocyanat, Hexamethylendiisocyanat
115190250
115191000
115190010
ACRO115190250EA
28.7
EUR
ACRO115190250
ACRO115191000
ACRO115190010
1,6-Diisocyanatohexan 99+%
1,6-Diisocyanatohexan
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 168,2 g/mol Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –67 °C Dichte: 1,04 g/cm³ Flammpunkt: 130 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002047 CAS-Nummer: 822-06-0 EINECS: 212-485-8 UN: 2281 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | ≤1 % (Type of stabilizer mentioned on the coa) |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Free halogens | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Titrable acid | ≤0.0001 meq/g |
Titrable base | ≤0.0003 meq/g |