1,6-Diisocyanatohexan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexamethylen-1,6-diisocyanat, Hexamethylendiisocyanat
unter Argon abgefüllt
43803.30
43803.18
43803.30EA
113
EUR
43803.30
43803.18
1,6-Diisocyanatohexan ≥98%
1,6-Diisocyanatohexan
Purity: 98+%
CAS No.: 822-06-0
Molecular Formula: OCN(CH2)6NCO
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 130°(266°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 1.05
Refractive Index: 1.4520
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 956709
UN No.: 2281
MDL No.: MFCD00002047
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 168,2 g/mol Siedepunkt: 255 °C Schmelzpunkt: –67 °C Dichte: 1,05 Flammpunkt: 130 °C (266 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002047 CAS-Nummer: 822-06-0 EINECS: 212-485-8 UN: 2281 ADR: 6.1,II |