1,6-Diisocyanatohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hexamethylen-1,6-diisocyanat, Hexamethylendiisocyanat
52649-100ML 52649-25ML
SIAL52649-100MLEA 97.5 EUR
SIAL52649-100ML SIAL52649-25ML
1,6-Diisocyanatohexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Diisocyanatohexan
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 168,2 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002047
CAS-Nummer: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN: 2281
ADR: 6.1,II