1,6-Diisocyanatohexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Hexamethylen-1,6-diisocyanat, Hexamethylendiisocyanat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

52650-1L 52650-250ML
SIAL52650-1LEA 192 EUR
SIAL52650-1L SIAL52650-250ML
1,6-Diisocyanatohexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Diisocyanatohexan
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 168,2 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002047
CAS-Nummer: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN: 2281
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR