Butylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Isocyansäurebutylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B95736-25ML B95736-5ML
SIALB95736-25MLEA 130 EUR
SIALB95736-25ML SIALB95736-5ML
Butylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Butylisocyanat
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99,13 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002046
CAS-Nummer: 111-36-4
EINECS: 203-862-8
UN: 2485
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01574

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR