Ethylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E33300-25G E33300-5G
SIALE33300-25GEA 128 EUR
SIALE33300-25G SIALE33300-5G
Ethylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Ethylisocyanat
Formel: C₃H₅NO
Molecular Weight: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 60
Schmelzpunkt: < –50 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
UN: 2481
ADR: 3 I