1-Butylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Butylsenföl
A10935.06 A10935.14 A10935.22
A10935.06EA 39.1 EUR
A10935.06 A10935.14 A10935.22
1-Butylisothiocyanat ≥98%
1-Butylisothiocyanat
Purity: 98+% CAS No.: 592-82-5 Molecular Formula: C5H9NS Formula Weight: 115.20 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5000 Odour: Pungent Boiling Point: 63-65°/11mm Beilstein Reference: 906839 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004824
Formel: C₅H₉NS
Molecular Weight: 115,2 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C (11 mmHg)
Dichte: 0,954
Flammpunkt: 66 °C (150 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004824
CAS-Nummer: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2922
ADR: 8,III