1-Butylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Butylsenföl
TL00699.1 TL00699.10 TL00699.50
MAYBTL00699.1EA 0 EUR
MAYBTL00699.1 MAYBTL00699.10 MAYBTL00699.50
1-Butylisothiocyanat
1-Butylisothiocyanat
Formel: C₅H₉NS
Molecular Weight: 115,2 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9559 g/cm³ (11.2 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004824
CAS-Nummer: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 1693
ADR: 6.1,II