1-Butylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Butylsenföl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
253790-25G
253790-5G
SIAL253790-25GEA
172
EUR
SIAL253790-25G
SIAL253790-5G
1-Butylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
1-Butylisothiocyanat
Formel:
C₅H₉NS Molecular Weight: 115,2 g/mol Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa) Dichte: 0,9559 g/cm³ (11.2 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004824 CAS-Nummer: 592-82-5 EINECS: 209-770-4 UN: 1693 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...