1-Nonylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009551-1G
009551-5G
FLUO009551-1GEA
55.4
EUR
FLUO009551-1G
FLUO009551-5G
1-Nonylisothiocyanat
1-Nonylisothiocyanat
Formel:
C₁₀H₁₉NS Molecular Weight: 185.33 g/mol Siedepunkt: 127…129 °C (10 mmHg) Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00041141 CAS-Nummer: 4430-43-7 UN: 2922 ADR: 8 III |