1-Octylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Octylsenföl
A14501.06 A14501.14
A14501.06EA 41 EUR
A14501.06 A14501.14
1-Octylisothiocyanat ≥97%
1-Octylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 4430-45-9 Molecular Formula: CH3(CH2)7NCS Formula Weight: 171.31 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.4900 Odour: Pungent Boiling Point: 124-126°/7mm Beilstein Reference: 1760783 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041139
Formel: C₉H₁₇NS
Molecular Weight: 171,31 g/mol
Siedepunkt: 124…126 °C (7 mmHg)
Dichte: 0,880
Flammpunkt: 69 °C (156 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041139
CAS-Nummer: 4430-45-9
EINECS: 224-625-5
UN: 2922
ADR: 8,III