1-Octylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Octylsenföl
TL00527.1 TL00527EA TL00527.50
MAYBTL00527.1EA 0 EUR
MAYBTL00527.1 MAYBTL00527EA MAYBTL00527.50
1-Octylisothiocyanat
1-Octylisothiocyanat
Formel: C₉H₁₇NS
Molecular Weight: 171,31 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (12 mmHg)
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041139
CAS-Nummer: 4430-45-9
EINECS: 224-625-5
UN: 2922
ADR: 8,III