1-Octylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Octylsenföl
009554-5G
009554-25G
FLUO009554-5GEA
134
EUR
FLUO009554-5G
FLUO009554-25G
1-Octylisothiocyanat
1-Octylisothiocyanat
Formel:
C₉H₁₇NS Molecular Weight: 171,31 g/mol Siedepunkt: 123 °C (12 mmHg) Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00041139 CAS-Nummer: 4430-45-9 EINECS: 224-625-5 UN: 2922 ADR: 8,III |