1-Propylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A14499.06
A14499.14
A14499.06EA
46.6
EUR
A14499.06
A14499.14
1-Propylisothiocyanat ≥97%
1-Propylisothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 628-30-8
Molecular Formula: CH3(CH2)2NCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5040
Odour: Pungent
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1740199
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00004823
Formel:
C₄H₇NS Molecular Weight: 101,17 g/mol Siedepunkt: 152…154 °C Dichte: 0,977 Flammpunkt: 46 °C (114 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004823 CAS-Nummer: 628-30-8 EINECS: 211-035-8 UN: 2924 ADR: 3,III |