Ethylisothiocyanat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylsenföl
376860050 376860250 376861000
ACRO376860050EA 19.3 EUR
ACRO376860050 ACRO376860250 ACRO376861000
Ethylisothiocyanat 96%
Ethylisothiocyanat
Formel: C₃H₅NS
Molecular Weight: 87,15 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,995 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004820
CAS-Nummer: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03848
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %