Ethylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylsenföl
A19492.14 A19492.22 A19492.36
A19492.14EA 31.5 EUR
A19492.14 A19492.22 A19492.36
Ethylisothiocyanat ≥97%
Ethylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 542-85-8 Molecular Formula: CH3CH2NCS Formula Weight: 87.14 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.5110 Odour: Pungent Melting Point: -6° Boiling Point: 130-132° Beilstein Reference: 1737705 Merck Reference: 14,3815 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00004820
Formel: C₃H₅NS
Molecular Weight: 87,15 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,995
Flammpunkt: 32 °C (89 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004820
CAS-Nummer: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3815