Methylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
112771-100G 112771-500G 112771-5G
SIAL112771-100GEA 106 EUR
SIAL112771-100G SIAL112771-500G SIAL112771-5G
Methylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Methylisothiocyanat
Formel: C₂H₃NS
Molecular Weight: 73,12 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…37 °C
Dichte: 1,069 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004818
CAS-Nummer: 556-61-6
EINECS: 209-132-5
UN: 2477
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06165