2-Methoxyethylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L10839.06
L10839.03
L10839.06EA
94.3
EUR
L10839.06
L10839.03
2-Methoxyethylisothiocyanat ≥98%
2-Methoxyethylisothiocyanat
Purity: 98+%
CAS No.: 38663-85-3
Molecular Formula: CH3O(CH2)2NCS
Formula Weight: 117.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 88-92°/24mm
Beilstein Reference: 773990
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041126
Formel:
C₄H₇NOS Molecular Weight: 117,17 g/mol Siedepunkt: 88…92 °C (24 mmHg) Dichte: 1,080 Flammpunkt: 66 °C (150 °F) |
MDL:
MFCD00041126 CAS-Nummer: 38663-85-3 EINECS: 254-070-4 ADR: 8,III |