1,4-Butylendiisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Butandiisothiocyanat
L09234.03
L09234.06
L09234.03EA
63.9
EUR
L09234.03
L09234.06
1,4-Butylendiisothiocyanat ≥98%
1,4-Butylendiisothiocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 4430-51-7
Molecular Formula: SCN(CH2)4NCS
Formula Weight: 172.27
Odour: Irritating
Melting Point: 30-33°
Boiling Point: 170°/11mm
Beilstein Reference: 1757138
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041136
Formel:
C₆H₈N₂S₂ Molecular Weight: 172.27 g/mol Siedepunkt: 170 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 30…33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041136 CAS-Nummer: 4430-51-7 UN: 2923 ADR: 8 III |