Butylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Aminobutan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471305-250ML
471305-25ML
471305-1L
SIAL471305-250MLEA
42
EUR
SIAL471305-250ML
SIAL471305-25ML
SIAL471305-1L
Butylamin, Sigma-Aldrich®
Butylamin
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂ Molecular Weight: 73.14 g/mol Siedepunkt: 77 Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 0.741 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –8 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011690 CAS-Nummer: 109-73-9 EINECS: 203-699-2 UN: 1125 ADR: 3 II Merck Index: 12,01578 |