Butylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Aminobutan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W313009-1KG-K W313009-20KG-K
SIALW313009-1KG-KEA 96.9 EUR
SIALW313009-1KG-K SIALW313009-20KG-K
Butylamin, Sigma-Aldrich®
Butylamin
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
Molecular Weight: 73.14 g/mol
Siedepunkt: 77
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0.741 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011690
CAS-Nummer: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01578