Dodecylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Aminododecan, Laurylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D222208-100ML
D222208-1L
D222208-500ML
SIALD222208-100MLEA
59.6
EUR
SIALD222208-100ML
SIALD222208-1L
SIALD222208-500ML
Dodecylamin, Sigma-Aldrich®
Dodecylamin
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂ Molecular Weight: 185,35 g/mol Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 25…28 °C Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008154 CAS-Nummer: 124-22-1 EINECS: 204-690-6 UN: 3259 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...