Isopropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Aminopropan, 2-Propylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471291-250ML
471291-25ML
471291-18L
471291-1L
471291-2L
SIAL471291-250MLEA
32.2
EUR
SIAL471291-250ML
SIAL471291-25ML
SIAL471291-18L
SIAL471291-1L
SIAL471291-2L
Isopropylamin, Sigma-Aldrich®
Isopropylamin
Formel:
C₃H₉N Molecular Weight: 59,11 g/mol Siedepunkt: 32,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –101 °C Dichte: 0,69 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –27 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008082 CAS-Nummer: 75-31-0 EINECS: 200-860-9 UN: 1221 ADR: 3,I Merck Index: 13,05229 |