2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 286 EUR
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Siedepunkt: 218…224 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –12,5 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008181
CAS-Nummer: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %