Chemie-Membranpumpen, ME 16 NT und ME 16 NT + EK
Lieferant: VACUUBRAND
20741500 741302 20741300
188-0005EA 8810 EUR
188-0005 VACU741302 VACU20741300
Chemie-Membranpumpen, ME 16 NT und ME 16 NT + EK
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Chemie-Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen korrosiver Gase und Dämpfe. Der einstufige Aufbau ermöglicht die günstige Kombination von gutem Saugvermögen mit einem Endvakuum von bis zu 70 mbar. Die abgepumpten Gase und Dämpfe kommen nur mit optimal chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen in Berührung. Durch das bewährte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Die achtzylindrige Pumpe ME 16C NT bietet besonders hohes Saugvermögen bei einem sehr kompakten Aufbau. Erweitert mit einem druckseitigem Emissionskondensator (EK) ist die ME 16C NT +EK ein ausgezeichnet umweltverträgliches System mit effizienter Lösemittelrückgewinnung. Achtzylinder-NT-Pumpen zeichnen sich durch hohe Laufruhe und glatte, leicht zu reinigende Oberflächen aus.
  • Hervorragende Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
  • Besonders hohes Saugvermögen auch bei niedrigen Drücken
  • Kompakter Aufbau
  • Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
  • Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch effiziente Lösemittelrückgewinnung