3-Amino-1-propanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Aminopropan-1-ol
104465000 104460050 104460025
ACRO104465000EA 76.8 EUR
ACRO104465000 ACRO104460050 ACRO104460025
3-Amino-1-propanol 99%
3-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 187…188 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 10…12 °C
Dichte: 0.982 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008223
CAS-Nummer: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %