4-Amino-1-butanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Aminobutan-1-ol
A12680.03 A12680.06 A12680.14
A12680.03EA 27.7 EUR
A12680.03 A12680.06 A12680.14
4-Amino-1-butanol 98%
4-Amino-1-butanol
Purity: 98% CAS No.: 13325-10-5 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Amine-like Melting Point: 16-18° Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 1731411 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008230
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 206 °C
Schmelzpunkt: 16…18 °C
Dichte: 0.967
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008230
CAS-Nummer: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
UN: 2735