4-Amino-2-butanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-2-butanol
330230010 330230050
ACRO330230010EA 167 EUR
ACRO330230010 ACRO330230050
4-Amino-2-butanol 98%
4-Amino-2-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C (34 mmHg)
Dichte: 0,93 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216936
CAS-Nummer: 39884-48-5
EINECS: 254-673-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4518 to 1.4538 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %