6-Amino-1-hexanol 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Aminohexan-1-ol
294600100 294600500
ACRO294600100EA 98.1 EUR
ACRO294600100 ACRO294600500
6-Amino-1-hexanol 94%
6-Amino-1-hexanol
Formel: C₆H₁₅NO
Molecular Weight: 117.19 g/mol
Siedepunkt: 227
Schmelzpunkt: 53…59 °C
Flammpunkt: 133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008241
CAS-Nummer: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥92 %