Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,9%, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Reagenz zur Stabilisierung von Pufferrezepturen und Elektrophorese von biologischen Molekülen.
Biologische Puffer eignen sich für alle Zellkulturen, enzymatische Proben und elektrophoretische Applikationen mit einem physiologischen pH. Puffer, die universell für die Biochemie angewendet werden, müssen wasserlöslich sein, dürfen den biologischen Prozess nicht beeinflussen oder biologische Membranen ( Penetration, Absorption an der Oberfläche, etc. ) bekannte komplexe Verbindung mit Metall-Ionen, nicht toxisch und niedrige UV Absorption mit Wellenlängen kleiner >260 nm.
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Siedepunkt: 288 °C Schmelzpunkt: 169 °C Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@280nm (1M, Wasser) | < 0,05 |
Abs.@290nm (40%, Wasser) | ≤ 0,2 |
Abs.@400nm (40%, Wasser) | ≤ 0,05 |
Arsen | ≤ 0,0005% |
Kupfer | ≤ 0,0001% |
Unlösliche Bestandteile | ≤ 0,005% |
Eisen | ≤ 0,0001% |
Blei | ≤ 0,0001% |
Magnesium | ≤ 0,0005% |
Schmelzpunkt | 168 - 172°C |
Feuchtigkeit (KF) | ≤ 1% |
pH (5%, Wasser)@25°C | 10 - 11,5 |
Reinheit | ≥ 99,9% |
Löslichkeit (10%, Wasser) | Entspricht |