Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,30% geeignet für Pufferlösungen
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
Synonyme: Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
A1379.1000 A1379.5000
A1379.1000EA 68 EUR
A1379.1000 A1379.5000
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,30% geeignet für Pufferlösungen
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (titr.) min. 99.3 %
pH (1 M; H2O; 20°C) 10.5 - 12.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water max. 0.5 %