Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,8-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
103154MEA
68.5
EUR
103154M
103156X
103157P
10315AC
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,8-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Molecular Weight: 121,14 g/mol Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) | 99,8 - 100,5 % |
Aussehen | Weisses kristallin.Pulver |
Prüfung auf Identität | Entspricht |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 5 ppm |
Glührückstand (SO4) | Max. 100 ppm |
In Wasser unlösliche Anteile | Max. 30 ppm |
Wasser | Max. 0,1 % |
Cl (Chlorid) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulfat) | Max. 5 ppm |
As (Arsen) | Max. 0,2 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,1 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 0,1 ppm |
Fe (Eisen) | Max.1 ppm |
K (Kalium) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0,3 ppm |
Na (Natrium) | Max. 5 ppm |
Pb (Blei) | Max. 0,1 ppm |
Absorption (280 nm) (0,5 mol/l) | Max. 0,05 |