Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,9% Puffersubstanz, für Analysen und biochemischen Gebrauch
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
28808.294EA
187
EUR
28808.294
28808.440
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,9% Puffersubstanz, für Analysen und biochemischen Gebrauch
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Molecular Weight: 121,14 g/mol Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99.9 % |
Colouration (20 %; water) | Max. 20 APHA |
Melting point | Min. 170 °C |
pH (20°C; 5 %) | 10.0 - 11.5 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.2 % |
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) | Max 0.05 |
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) | Max. 0.03 |
Absorbance (430 nm) (1 mol/l) | Max. 0.004 |