Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T1378-100G T1378-100KG T1378-10KG T1378-1KG T1378-500G
SIALT1378-100GEA 45.8 EUR
SIALT1378-100G SIALT1378-100KG SIALT1378-10KG SIALT1378-1KG SIALT1378-500G
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), Sigma-Aldrich®
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM