Taurin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme: 2-Aminoethanesulphonic acid
07579-1 07579-2
BMOL07579-1EA 0 EUR
BMOL07579-1 BMOL07579-2
Taurin
Taurin
Formel: C₂H₇NO₃S
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008197
CAS-Nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable