Taurin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
8.08616.0005EA 39.2 EUR
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
Taurin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Taurin
Formel: C₂H₇NO₃S
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008197
CAS-Nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 65 g/l (12 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 125.15 g/mol