1,10-Diaminodecan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Decamethylendiamin, 1,10-Decandiamin
112130250 112130050
ACRO112130250EA 172 EUR
ACRO112130250 ACRO112130050
1,10-Diaminodecan 97%
1,10-Diaminodecan
Formel: C₁₀H₂₄N₂
Siedepunkt: 140 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 62…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008151
CAS-Nummer: 646-25-3
EINECS: 211-471-9
UN: 3259
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %