1,12-Diaminododecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dodecamethylendiamin, 1,12-Dodecandiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D16401-25G D16401-5G
SIALD16401-25GEA 87.2 EUR
SIALD16401-25G SIALD16401-5G
1,12-Diaminododecan, Sigma-Aldrich®
1,12-Diaminododecan
Formel: C₁₂H₂₈N₂
Molecular Weight: 200,37 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008155
CAS-Nummer: 2783-17-7
EINECS: 220-489-6
UN: 3259
ADR: 8,III