Ethylendiamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Ethandiamin, 1,2-Diaminoethan
220420010 220422500 220420025
ACRO220420010EA 92.6 EUR
ACRO220420010 ACRO220422500 ACRO220420025
Ethylendiamin 99+%
Ethylendiamin
Formel: C₂H₈N₂
Molecular Weight: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0.898 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008204
CAS-Nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA