Ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2-Ethandiamin, 1,2-Diaminoethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E26266-1L E26266-2.5L E26266-500ML
SIALE26266-1LEA 59.6 EUR
SIALE26266-1L SIALE26266-2.5L SIALE26266-500ML
Ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Ethylendiamin
Formel: C₂H₈N₂
Molecular Weight: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 117
Schmelzpunkt: 8.5
Dichte: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008204
CAS-Nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM