1,2-Propylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B24489.AE B24489.AK B24489.AP B24489.AU
B24489.AEEA 26.1 EUR
B24489.AE B24489.AK B24489.AP B24489.AU
1,2-Propylendiamin 99%
1,2-Propylendiamin
Purity: 99% CAS No.: 78-90-0 Molecular Formula: C3H10N2 Formula Weight: 74.13 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Characteristic Melting Point: ca -37° Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 605274 Merck Reference: 14,7852 UN No.: 2258 MDL No.: MFCD00008089
Formel: C₃H₁₀N₂
Siedepunkt: 119…120 °C
Schmelzpunkt: ∼–37 °C
Dichte: 0,869
Flammpunkt: 34 °C (93 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008089
CAS-Nummer: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN: 2258
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7852