1,3-Diaminopropan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
112350010 112352500 112350500
ACRO112350010EA 157 EUR
ACRO112350010 ACRO112352500 ACRO112350500
1,3-Diaminopropan 99%
1,3-Diaminopropan
Formel: C₃H₁₀N₂
Siedepunkt: 140 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008228
CAS-Nummer: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4585 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥98.5 %