1,4-Diaminobutan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Putrescin, Tetramethylendiamin, 1,4-Butandiamin
B21316.14 B21316.22 B21316.36
B21316.14EA 36 EUR
B21316.14 B21316.22 B21316.36
1,4-Diaminobutan ≥98%
1,4-Diaminobutan
Purity: 98+% CAS No.: 110-60-1 Molecular Formula: C4H12N2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4569 Melting Point: 25-28° Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 605282 Merck Reference: 14,7947 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00008235
Formel: C₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Dichte: 0.877
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008235
CAS-Nummer: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08134