1,4-Diaminobutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Putrescin, Tetramethylendiamin, 1,4-Butandiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D13208-100G D13208-25G D13208-500G
SIALD13208-100GEA 87.1 EUR
SIALD13208-100G SIALD13208-25G SIALD13208-500G
1,4-Diaminobutan, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutan
Formel: C₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 63
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008235
CAS-Nummer: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08134