1,5-Diaminopentan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pentamethylendiamin, Cadavarin, 1,5-Pentandiamin
112320050 112320250
ACRO112320050EA 96.6 EUR
ACRO112320050 ACRO112320250
1,5-Diaminopentan 98%
1,5-Diaminopentan
Formel: C₅H₁₄N₂
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 178…180 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008239
CAS-Nummer: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,01645
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %