1,5-Diaminopentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentamethylendiamin, Cadavarin, 1,5-Pentandiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
33211-10ML-F
33211-50ML-F
SIAL33211-10ML-FEA
231
EUR
SIAL33211-10ML-F
SIAL33211-50ML-F
1,5-Diaminopentan, Sigma-Aldrich®
1,5-Diaminopentan
Formel:
C₅H₁₄N₂ Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa) Dichte: 0,9174 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008239 CAS-Nummer: 462-94-2 EINECS: 207-329-0 UN: 2735 ADR: 8,III Merck Index: 12,01645 |