1,5-Diaminopentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pentamethylendiamin, Cadavarin, 1,5-Pentandiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D22606-25G D22606-5G
SIALD22606-25GEA 411 EUR
SIALD22606-25G SIALD22606-5G
1,5-Diaminopentan, Sigma-Aldrich®
1,5-Diaminopentan
Formel: C₅H₁₄N₂
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9174 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008239
CAS-Nummer: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01645