1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,6-Hexandiamin, Hexamethylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H11696-25G H11696-500G H11696-100G H11696-1KG
SIALH11696-25GEA 22.8 EUR
SIALH11696-25G SIALH11696-500G SIALH11696-100G SIALH11696-1KG
1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Diaminohexan
Formel: C₆H₁₆N₂
Molecular Weight: 116,21 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008243
CAS-Nummer: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04713