1,7-Diaminoheptan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,7-Heptandiamin, Heptamethylendiamin
112200050 112200250
ACRO112200050EA 40.4 EUR
ACRO112200050 ACRO112200250
1,7-Diaminoheptan 98%
1,7-Diaminoheptan
Formel: C₇H₁₈N₂
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Dichte: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008246
CAS-Nummer: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3259
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %